Merck
SY3H6E41127B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.58
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-ethyl-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c1-2-5-4(8)3-9-6(7)10-5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
ZMICJGGJZGEWMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61749.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61749.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)