Merck
SY3H6E411256
Synthonix Corporation
(S)-1-(3-Chloro-4-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.11
MDL番号:
Iupac Name
(1S)-1-(3-chloro-4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClN.ClH/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10;/h3-5,7H,11H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI Key
HNXIRJOFFYIHSG-FJXQXJEOSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61334.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61334.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)