Merck
SY3H6E411234
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.66
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-2-12(10,11)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
VMBDRTUOQYTNLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60930.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60930.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)