Merck
SY3H6E4111D8
Synthonix Corporation
3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9N3O3/c17-13-15-9-2-1-5-14-12(9)16(13)8-3-4-10-11(6-8)19-7-18-10/h1-6H,7H2,(H,15,17)
InChI Key
QPSXAAGDASBOCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69804.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69804.html