Merck
SY3H6E4111D1
Synthonix Corporation
1-Benzyl 3-methyl 6-(hydroxymethyl)piperidine-1,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.35
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl 3-methyl 6-(hydroxymethyl)piperidine-1,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO5/c1-21-15(19)13-7-8-14(10-18)17(9-13)16(20)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-14,18H,7-11H2,1H3
InChI Key
UIQBUOPPWVKGMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69788.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69788.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)