Merck
SY3H6E4111A8
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-8-14-13(10-15)6-4-5-7-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
AOFNMALRBXRCMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69691.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69691.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)