Merck
SY3H6E411197
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(4-chloropyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.77
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chloro-2-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-15-5-4-10(14)16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
SPSXSTDJXLNVJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69636.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69636.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)