Merck
SY3H6E411089
Synthonix Corporation
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.04
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI Key
BAFXXIVSWGQMMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67797.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67797.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)