Merck
SY3H6E41106F
Synthonix Corporation
(5S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3,3-dimethyl-1,3-azasilolidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.38
MDL番号:
Iupac Name
(S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-1,3-azasilolidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H21NO4Si/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-17(4,5)6-8(12)9(13)14/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI Key
BUYPNQDTQVFCBL-MRVPVSSYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67603.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67603.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)