Merck
SY3H6E41101B
Synthonix Corporation
4-((1S,2R)-3-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxy-2-methylpropyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
339.48
MDL番号:
Iupac Name
4-((1S,2R)-3-(4-benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxy-2-methylpropyl)phenol
Inchi Code
1S/C22H29NO2/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3/t17-,22+/m1/s1
InChI Key
WVZSEUPGUDIELE-VGSWGCGISA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67190.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67190.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)