Merck
SY3H6E411004
Synthonix Corporation
(3aS,4R,7aS)-tert-butyl 4-acetoxyoctahydro-1H-indole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3aS,4R,7aS)-4-acetoxyoctahydro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H25NO4/c1-10(17)19-13-7-5-6-12-11(13)8-9-16(12)14(18)20-15(2,3)4/h11-13H,5-9H2,1-4H3/t11-,12-,13+/m0/s1
InChI Key
XAQGVQBGKDMCCK-RWMBFGLXSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67063.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67063.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)