Merck
SY3H6E410FF5
Synthonix Corporation
tert-Butyl (1-((trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.42
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-((trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO2Si/c1-12(2,3)16-11(15)14-13(7-8-13)9-10-17(4,5)6/h7-8H2,1-6H3,(H,14,15)
InChI Key
GEIUGAYQJUEUBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67005.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67005.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)