Merck
SY3H6E410FEA
Synthonix Corporation
7-Bromo-5-chloro-2,3-dihydropyrano[4,3,2-de]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.54
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-5-chloro-2,3-dihydropyrano[4,3,2-de]quinoline
Inchi Code
1S/C11H7BrClNO/c12-7-1-2-8-10-6(3-4-15-8)5-9(13)14-11(7)10/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
WTMWNZRPJAVCPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66968.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66968.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)