Merck
SY3H6E410FE8
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(chloro(hydroxyimino)methyl)benzyl(methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.77
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (4-(chloro(nitroso)methyl)benzyl)(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O3/c1-14(2,3)20-13(18)17(4)9-10-5-7-11(8-6-10)12(15)16-19/h5-8,12H,9H2,1-4H3
InChI Key
LLJRZKOKICFJFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66966.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66966.html