Merck
SY3H6E40FD55
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(3-(2-phenylhydrazono)butanoyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
360.46
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(2-phenylhydrazineyl)but-2-enoyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H28N4O3/c1-15(20-21-16-8-6-5-7-9-16)14-17(24)22-10-12-23(13-11-22)18(25)26-19(2,3)4/h5-9,14,20-21H,10-13H2,1-4H3
InChI Key
OGURYLSWAYRSEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66074.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66074.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)