Merck
SY3H6E40FD34
Synthonix Corporation
4-Bromo-1,7-dichloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.95
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1,7-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrCl2N/c10-8-4-13-9(12)7-3-5(11)1-2-6(7)8/h1-4H
InChI Key
MPNVIJOSWLWNKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65970.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65970.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)