Merck
SY3H6E40FCF8
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-iodoimidazo[2,1-b]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
328.96
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-iodoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C5H2BrIN2S/c6-3-2-9-4(7)1-8-5(9)10-3/h1-2H
InChI Key
IBRNMHJSSNBFEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65689.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65689.html