Merck
SY3H6E40FC17
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-(1H-imidazol-2-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-imidazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(8(13)5-6)9-11-3-4-12-9/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI Key
DMARJHVWFFDMSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64796.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64796.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)