Merck
SY3H6E40FB53
Synthonix Corporation
2-Bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.54
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-7-chlorobenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C8H4BrClS/c9-7-4-5-2-1-3-6(10)8(5)11-7/h1-4H
InChI Key
IFBOQMAXAMAJQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63280.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63280.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)