Merck
SY3H6E40FAFA
Synthonix Corporation
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[(1R,2R)-2-(1-piperidinyl)cyclohexyl]thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
453.5
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((1R,2R)-2-(piperidin-1-yl)cyclohexyl)thiourea
Inchi Code
1S/C20H25F6N3S/c21-19(22,23)13-10-14(20(24,25)26)12-15(11-13)27-18(30)28-16-6-2-3-7-17(16)29-8-4-1-5-9-29/h10-12,16-17H,1-9H2,(H2,27,28,30)/t16-,17-/m1/s1
InChI Key
JPNIOHVSKNMMJH-IAGOWNOFSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62917.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/62917.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)