Merck
SY3H6E40FAEE
Synthonix Corporation
tert-Butyl (1-(4-fluorophenyl)cyclobutyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-fluorophenyl)cyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H20FNO2/c1-14(2,3)19-13(18)17-15(9-4-10-15)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
KHUOHBUMWOQMIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62889.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62889.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)