Merck
SY3H6E40FAC2
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(6-chloro-8-fluoroquinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
366.82
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-chloro-8-fluoroquinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H20ClFN4O2/c1-17(2,3)25-16(24)23-6-4-22(5-7-23)15-12-8-11(18)9-13(19)14(12)20-10-21-15/h8-10H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
DYJNJAYYXWVJFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62610.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62610.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)