Merck
SY3H6E40FA1B
Synthonix Corporation
8-Bromodibenzo[b,d]furan-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.1
MDL番号:
Iupac Name
8-bromodibenzo[b,d]furan-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H6BrNO/c14-9-2-4-13-11(6-9)10-5-8(7-15)1-3-12(10)16-13/h1-6H
InChI Key
HKOVCIDTVHIWOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62112.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62112.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)