Merck
SY3H6E40FA0E
Synthonix Corporation
tert-Butyl 5-nitroisoindoline-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-nitro-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O4/c1-13(2,3)19-12(16)14-7-9-4-5-11(15(17)18)6-10(9)8-14/h4-6H,7-8H2,1-3H3
InChI Key
QKGLAXAXISGACQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62046.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62046.html