Merck
SY3H6E40FA06
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-fluorobenzenethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrFS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI Key
KENIDQSHNHNYOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62019.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)