Merck
SY3H6E40F974
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.09
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrFO2S/c1-12(10,11)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
QALKAUDOPSIGEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61568.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61568.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)