Merck
SY3H6E40F96E
Synthonix Corporation
2-(5-Bromothiophen-2-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.07
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-2-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrNS/c7-6-2-1-5(9-6)3-4-8/h1-2H,3H2
InChI Key
ZFTILCZVZSZDLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61534.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61534.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)