Merck
SY3H6E40F1A6
Synthonix Corporation
tert-Butyl (3S,4R)-4-(4-fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl)-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
367.42
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-4-(4-fluoro-3-(methoxycarbonyl)phenyl)-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H26FNO5/c1-19(2,3)26-18(24)21-8-7-14(13(10-21)11-22)12-5-6-16(20)15(9-12)17(23)25-4/h5-6,9,13-14,22H,7-8,10-11H2,1-4H3/t13-,14-/m0/s1
InChI Key
LDXSVQJMHMWWPA-KBPBESRZSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61055.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61055.html