Merck
SY3H6E40F125
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-6-11-5-4-8(7)13/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
REUNVCLBHFFYFH-JGVFFNPUSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60438.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60438.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)