Merck
SY3H6E40F122
Synthonix Corporation
tert-butyl 9-azabicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 9-azabicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-13(2,3)16-12(15)14-10-6-4-7-11(14)9-5-8-10/h4,6,10-11H,5,7-9H2,1-3H3
InChI Key
ACCNFDOYJVWSBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/60428.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60428.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)