Merck
SY3H6E40F0E8
Synthonix Corporation
tert-butyl (2S)-2-[(1S)-1-hydroxyethyl]pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (S)-2-((S)-1-hydroxyethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-8(13)9-6-5-7-12(9)10(14)15-11(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
JNNOAQQODYAQBD-IUCAKERBSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60383.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60383.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)