Merck
SY3H6E40F0CC
Synthonix Corporation
4-bromobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.08
MDL番号:
Iupac Name
4-bromobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11BrO2/c9-8-3-1-7(5-8,2-4-8)6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
InChI Key
DKZHMCMRZOJEHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60322.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60322.html