Merck
SY3H6E40EFB0
Synthonix Corporation
4-Aminobenzene-1,3-disulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.26
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-1,3-benzenedisulfonic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO6S2/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)
InChI Key
IMUUNYPYNWXUBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69533.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69533.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)