Merck
SY3H6E40EE21
Synthonix Corporation
4-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.64
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3,3-dimethylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,4-7)3-5(8)9;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI Key
BPUHHUKKURJDMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67050.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67050.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)