Merck
SY3H6E40EE10
Synthonix Corporation
(4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.81
MDL番号:
Iupac Name
(4-(2-(azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23NO2.ClH/c17-13-14-5-7-15(8-6-14)18-12-11-16-9-3-1-2-4-10-16;/h5-8,17H,1-4,9-13H2;1H
InChI Key
JSYLWPOYCPGSBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66725.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66725.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)