Merck
SY3H5815FB01
Synthonix Corporation
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
Iupac Name
(2,3,4-trifluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-5-2-1-4(3-6(12)13)7(10)8(5)11/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI Key
OSQPRQRJSJMQRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/22594.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22594.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)