Merck
SY3H5815FAB6
Synthonix Corporation
3-Isopropylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.01
MDL番号:
Iupac Name
3-isopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO2/c1-7(2)8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI Key
QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/3940.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3940.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)