Merck
SY3H5815FA78
Synthonix Corporation
6-Nitroindoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
6-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI Key
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Reddish yellow - Deep yellow red
Product Link
https://synthonix.com/9406.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/9406.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)