Merck
SY3H5815FA17
Synthonix Corporation
Methyl 2-methyloxazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-4-7-3-5(10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI Key
HCQUYIDTEHMXQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3277.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3277.html