Merck
SY3H5815F89A
Synthonix Corporation
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.19
MDL番号:
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H
InChI Key
MQULPEUCGKEHEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26047.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26047.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)