Merck
SY3H5815F81F
Synthonix Corporation
Ethyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.04
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4,6-dichloro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2O2/c1-2-13-7(12)6-4(8)3-5(9)10-11-6/h3H,2H2,1H3
InChI Key
MOWPWJUYSRHMHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/24864.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24864.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)