Merck
SY3H5815F73C
Synthonix Corporation
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-6-3-4-7-8(6)5-1/h3-4H,1-2,5H2
InChI Key
LQKUERRPRLVSLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/16430.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16430.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)