Merck
SY3H5815F70F
Synthonix Corporation
2-Chloro-1,6-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2/c9-8-2-1-6-5-10-4-3-7(6)11-8/h1-5H
InChI Key
ZKYKRMVSSXLKSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/5441.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5441.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)