Merck
SY3H5815F6B4
Synthonix Corporation
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.64
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h3-4,6,11H,1-2,5H2
InChI Key
PASUADIMFGAUDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23914.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23914.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)