Merck
SY3H5815F67B
Synthonix Corporation
(5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.37
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2202.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2202.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)