Merck
SY3H5815F634
Synthonix Corporation
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI Key
UCOSRTUSVXHIMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9950.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/9950.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)