Merck
SY3H5815F554
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI Key
IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/25221.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25221.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)