Merck
SY3H5815F3D7
Synthonix Corporation
6-Amino-5-bromonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-5-bromonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI Key
UOUDHTBHPQJUPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21931.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21931.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)