Merck
SY3H580D8B13
Synthonix Corporation
1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.12
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N4O2/c11-6(12)4-3-5(10-9-4)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,11,12)(H,8,9,10)
InChI Key
MWPWLVCWUBHDTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59838.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59838.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)