Merck
SY3H580D8AA5
Synthonix Corporation
cis-hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
(3aR,6aS)-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5(3H)-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7-1-5-3-9-4-6(5)2-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI Key
YNDZEULKVPLNDE-OLQVQODUSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/59788.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59788.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)